Learn More
Lovastatin, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lovastatin |
| CAS | 75330-75-5 |
| Formule moléculaire | C24H36O5 |
| Numéro MDL | MFCD00072164 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | CC[C@H](C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 404.54 |
| Pourcentage de pureté | 98% |