Learn More
Lovastatin, MedChemExpress
Description
Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lovastatin |
| CAS | 75330-75-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H36O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Mevinolin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.19 mM) |
| SMILES | O=C([C@@H](C)CC)O[C@@H]1[C@@]([C@H]2CC[C@@H](OC3=O)C[C@H](C3)O)([H])C(C=C[C@@H]2C)=C[C@H](C)C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 404.54 |
| Afficher plus |