Learn More
Lovastatine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mevinolin |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 404.2563 |