Learn More
Lovibond™ Cuves en verre d’une longueur de trajet de 10 mm
Code produit 10570082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cuves en verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10570082 Cuves en verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10570082 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 606810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.60€
    63.23€ / 1 pièces
    Économisez 24.37€
    27% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Une cuve à fusible de précision fabriquée à partir de verre optique jusqu’aux normes les plus élevées.
  • Longueur de trajet optique : 10 mm
  • Pour mesurer la couleur des vernis, des huiles de séchage, des résines, de la nitrocellulose, des laques, des acides gras et des liquides de couleur transparente similaires
  • Conforme à la méthode A
Spécification
Type Cuves en verre
À utiliser avec (équipement) Comparator 2000+, comparator 3000 avec échantillons non chauffés