Learn More
Lovibond™ Cellules de colorimétrie en verre borosilicaté
Code produit 16536640
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Modèle Fs/PFX195/880/950/995
Longueur du trajet optique:
10 mm
2,54 cm
33 mm
100 mm
13,33 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur du trajet optique unitSize
16536640 Modèle Fs/PFX195/880/950/995 10 mm 1 pièce
15869791 Modèle Fs/PFX195/880/950/995 33 mm -
15303828 Modèle Fs/PFX195/880/950/995 100 mm -
11977795 Modèle Fs/PFX195/880/950/995 13,33 cm 1 pièce
15879791 Modèle Fs/PFX195/880/950/995 2,54 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16536640 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 655960
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cellules fusionnées avec précision
Disponibles dans une gamme de dimensions et de longueurs de trajet, faites de verre optique aux normes les plus élevées. Remarque : Pour les instruments équipés d’un appareil de chauffage et lorsque les cellules sont soumises à un choc thermique, il est recommandé d’utiliser des cellules borosilicatées.
Séries : W600 Borosilicate
Spécification
Type Cellule de colorimétrie
À utiliser avec (équipement) Modèle Fs/PFX195/880/950/995
Matériau Verre borosilicaté
Longueur du trajet optique 10 mm