Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore
Code produit 10369834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 3,5mg/L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10369834 0 à 3,5mg/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10369834 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 147050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.40€
    96.30€ / 1 pièces
    Économisez 4.10€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Includes
  • Boîtier Aqua Comparator
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Réactif sans DPD, échantillon de 5 ml (100/boîte)
  • 2 cellules d’échantillons de 13,5mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Précision ± 5%
À utiliser avec (application) Analyse d’eau courante
Comprend Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, réactif sans DPD, échantillon de 5 ml, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
Nbre de tests 100
Plage 0 à 3,5mg/L
Type Kit de test sans chlore et total