Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Chlore : Ultra HR : 2-18 % de NaOCl
Code produit 10329414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
2 à 18 % de NaOCl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10329414 2 à 18 % de NaOCl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10329414 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 147490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.56€
    87.80€ / 1 pièces
    Économisez 3.76€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Includes
  • Boîtier Aqua Comparator
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Comprimés d’acidification GP (100/boîte)
  • Comprimés de chlore HR (KI) (100/boîte)
  • 2 cellules d’échantillons de 13,5mm
  • Broyeur de comprimés
  • Ensemble de dilution pour la préparation des échantillons
  • Instructions
  • Mallette de transport
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse d’eau courante
Comprend Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés d’acidification GP, comprimés de chlore HR (Kl), 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, ensemble de dilution pour la préparation des échantillons, instructions, mallette de transport
Nbre de tests 100
Plage 2 à 18 % de NaOCl
Type Kit de test du chlore
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Comparator Checkit, Natriumhypochlorit, 2- 18 % .
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, citric acid, adipic acid