Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Nitrite LR
Code produit 10484292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 0,5mg/L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10484292 0 à 0,5mg/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10484292 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 147300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    65.22€ / 1 pièces
    Économisez 7.78€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Includes
Comparateur, disque de couleur, cellules d’échantillon, réactifs, instructions et mallette de transport
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Précision ± 5%
À utiliser avec (application) Analyse d’eau courante
Comprend Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, réactifs, cellules d’échantillon, instructions, mallette de transport
Nbre de tests 100
Plage 0 à 0,5mg/L
Type Kit de test de nitrite LR