Learn More
Lovibond™ Tests pour tubes DCO ; RM ; sans mercure
Description
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
- À utiliser dans les colorimètres SC400™ et les kits d’essai Aqua Comparator™
- Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
- Les flacons scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
- Longue durée de conservation : cinq ans maximum
Analyses des eaux usées du réseau municipal ; Analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles ; Analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode de test acceptée par l’EPA américaine
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | EPA américaine |
| À utiliser avec (application) | Analyses des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètres SC400 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™, instruments Hach™ |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0 à 1500mg/L |
| Méthode de test | Bichromate/H2SO4 |
Safety and Handling
Product Identifier
- COD vario tube test
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient Potassium dichromate. Peut produire une réaction allergique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, disilver(1) sulphate, potassium dichromate