Learn More
Lovibond™ Tests pour tubes DCO ; RM ; sans mercure
Code produit 17435012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
25
150
Conditionnement:
1 kit
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests Conditionnement
17435012 150 1 kit
15322055 25 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17435012 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2420716
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • À utiliser dans les colorimètres SC400™ et les kits d’essai Aqua Comparator™
  • Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
  • Les flacons scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
  • Longue durée de conservation : cinq ans maximum
Analyses des eaux usées du réseau municipal ; Analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles ; Analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode de test acceptée par l’EPA américaine
Spécification
Certifications/Conformité EPA américaine
À utiliser avec (application) Analyses des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
À utiliser avec (équipement) Colorimètres SC400 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™, instruments Hach™
Nbre de tests 150
Plage 0 à 1500mg/l
Méthode de test Bichromate/H2SO4
Type Tube à essai
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1SET OF 150 VIALS COD VARIO TUBE TEST 0-1500 MG/L
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, disilver sulphate, potassium dichromate