Learn More
Lovibond™ Tube pour tests DCO, RM
Code produit 10062262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 1500mg/L
Conditionnement:
25 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
10062262 0 à 1500mg/L 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10062262 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2420721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    87.60€ / 25 pièces
    Économisez 95.40€
    52% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • À utiliser dans les colorimètres MD100™ et les kits d’essai Aqua Comparator™
  • Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
  • Les flacons scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
  • Longue durée de conservation : cinq ans maximum
Analyses des eaux usées du réseau municipal ; Analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles ; Analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode de test acceptée par l’EPA américaine
Spécification
Certifications/Conformité EPA américaine
À utiliser avec (application) Analyses des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
À utiliser avec (équipement) Colorimètres SC400 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™, instruments Hach™
Nbre de tests 25
Plage 0 à 1500mg/L
Méthode de test Bichromate/H2SO4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD Reagent Vario MR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient Potassium dichromate. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P405-Garder sous clef.