Learn More
Lovibond™ Kit de réactifs colorimétriques : Ozone
Description
Includes
100 chacun des comprimés DPD nº1, DPD nº3 et des comprimés de glycine
À utiliser avec les colorimètres MC500, MD600 et le spectrophotomètre SP600.
Spécification
Spécification
| Type | Kit de réactifs pour colorimètre à l’ozone |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre MC500, MD600 et spectrophotomètre SP600 |
| Comprend | 100 chacun des comprimés DPD nº1, DPD nº3 et des comprimés de glycine |