Learn More
Lovibond™ Échelle de couleurs Gardner basée sur le système Comparator 2000
Description
- Type : AF 334
- Plage : 1-18 unités
- Inclut : Lovibond Comparator 2000+ avec unité d’éclairage Daylight 2000, disques Gardner 4/30 AS et 4/30 BS et (2) cuves en verre fusionné de longueur de trajet W680/OG/10 mm
Compliance
Conforme aux normes ASTM D1544, ISO4630
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ASTM D1544, ISO4630 |
| Description | Échelle de couleurs Gardner basée sur le système Comparator 2000 |
| Type | Échelle de couleurs Gardner |
| À utiliser avec (application) | Système modulaire souple pour le classement visuel des couleurs. |
| Comprend | Lovibond Comparator 2000+ avec unité d’éclairage Daylight 2000, disques Gardner 4/30 AS et 4/30 BS et (2) cuves en verre fusionné de longueur de trajet W680/OG/10 mm |
| Modèle | AF 334 |
| Plage | 1 à 18 unités |