Learn More
Lovibond™ Turbidimètre infrarouge de laboratoire
Code produit 10247642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Affichage graphique couleur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
10247642 Affichage graphique couleur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10247642 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 194000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tous les éléments nécessaires aux tests, y compris le turbidimètre, quatre cellules d’échantillon, le kit d’étalonnage, le manuel d’utilisation et la mallette de transport. (piles vendues séparément)
Conçu pour la mesure rapide et facile de la turbidité en laboratoire
  • La fonction de plage automatique sélectionne automatiquement la plage correcte pour la mesure de turbidité de 0,01 à 1100 NTU
  • La fonction de consignation des données permet à l’utilisateur de stocker jusqu’à 1 000 ensembles de données avec la date, l’heure et le numéro d’enregistrement
  • L’instrument est à faible consommation ; il fonctionne grâce à sept batteries rechargeables NiCd (vendues séparément) ou un adaptateur pour prise murale
Spécification
Type Turbidimètre de laboratoire infrarouge
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage Affichage graphique couleur
Méthode Néphélométrique
Taille de l’échantillon 12 mL
À utiliser avec (application) Pour la mesure rapide et facile de la turbidité en laboratoire
Précision plusmn;2 %, plusmn;5 %
Résolution 0,01, 0,1, 1 NTU
Turbidité 0,01 à 1100 NTU
Dimensions (L x l x H) 10,45 x 7,6 x 2,76 in (26,5 x 19,3 x 7 cm)
Longueur (impériale) 10,45 in
Longueur (métrique) 26,5 cm
Largeur (impériale) 7,6 in
Largeur (métrique) 19,3 cm
Hauteur (impériale) 2,76 in
Hauteur (métrique) 7 cm
Type de batterie NiCd rechargeable
Alimentation électrique 100/230 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/230 V
Certifications/Conformité CE, ISO
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 104°F
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 40°C
Poids (impériale) 2,2 lb
Poids (métrique) 1 kg