Learn More
Lovibond™ Kits de test MINIKITS : Composés d’ammonium quaternaire
Code produit 10686911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
50
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests Conditionnement
10686911 50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10686911 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 414170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.40€
    58.49€ / 1 pièces
    Économisez 20.91€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
  • Récipient à échantillon étalonné, 100 ml
  • Comprimés de test CAQ (200 comprimés)
  • Instructions
  • Boîte de stockage
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
  • Utilise la méthode titrimétrique pour la détermination du CAQ
  • Fonctionnement facile et dosage exact des réactifs
  • Réactifs en comprimés enveloppés de feuilles de métal avec une durée de conservation minimale garantie de cinq ans
  • Stockage facile et sûr
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse d’eau courante
Comprend Récipient à échantillon étalonné de 100 ml, comprimés de test CAQ, instructions, boîte de stockage
Nbre de tests 50
Plage 0 à 80mg/L
Type Kit de test des composés d’ammonium quaternaire
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MINIKIT TEST QAC TEST AF417
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, sodium dodecyl sulphate