Learn More
Lovibond™ Tubes Nessler pour système Nesslerizer modèle 711-A
Code produit 10668342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
10668342 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10668342 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 354200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    80.97€ / 2 pièces
    Économisez 38.03€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-03-2027
Kit de deux tubes Nessler en verre transparent
  • Tubes à échantillons d’eau
  • Longueur du trajet : 250 mm (9,8 in)
  • Pistons inclus
  • À utiliser pour la comparaison des couleurs de l’eau
  • Compatibles avec : Système 711-A1 Lovibond Nessslerizer (réf. FS 15-405-311)
Spécification
Matériau Verre
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 250 mm
À utiliser avec (équipement) Système 711-A1 Orbeco-Hellige™ / Lovibond™ Nesslerizer
À utiliser avec (application) Comparaison des couleurs de l’eau
Comprend Pistons