Learn More
Lovibond™ Cellules de colorimétrie en verre optique
Code produit 11947765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 mm
10,79 mm
100 mm
25,4 mm (1 in)
33 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique unitSize
11947765 10 mm 1 pièce
10634943 33 mm 1 pièce
10436962 10,79 mm 1 pièce
11908464 25,4 mm (1 in) 1 pièce
12891983 100 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11947765 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 605960
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fait de verre optique aux normes les plus élevées.
Fait en verre optique conforme aux normes les plus élevées.
Des cellules fusionnées avec précision dans une gamme de dimensions et de longueurs de trajet. Remarque : Pour les instruments équipés d’un appareil de chauffage et lorsque les cellules sont soumises à un choc thermique, il est recommandé d’utiliser des cellules borosilicatées.
  • Séries : W600 Optical
  • cellules de 21 x 40 mm
  • À utiliser uniquement avec des échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C)
Spécification
Type Cellule de colorimétrie
À utiliser avec (équipement) Instruments modèles Fs, PFXi-195, 880, 950 et 995 avec échantillons non chauffés (jusqu’à 40°C)
Matériau Verre optique
Longueur du trajet optique 10 mm