Learn More
Lovibond™ Huiles de pétrole Comparator 3000
Artikelnummer. 11947785
Ansicht ändern
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Huiles de pétrole et cires
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. À utiliser avec (application) Packungsgröße
11947785 Huiles de pétrole et cires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11947785 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 345030
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour la détermination visuelle de la couleur des échantillons du Comparateur des huiles ASTM D1500.
Instrument à échelle unique, à trois champs pour le classement visuel des couleurs par comparaison directe entre l’échantillon et les étalons de couleur en verre Lovibond logés dans une paire de disques. L’avantage d’un champ de vision à trois sections est que l’échantillon et deux verres consécutifs sur l’échelle de couleur sont visualisés simultanément, ce qui facilite la correspondance optimale des couleurs. Pour un classement rapide des couleurs dans des limites de couleur prédéterminées, les étalons de verre peuvent être réglés sur les deux couleurs limites afin de vérifier facilement que l’échantillon est dans des limites de tolérance.
  • Pour déterminer visuellement la couleur des échantillons du Comparateur des huiles ASTM par comparaison directe avec les étalons en verre coloré
  • Des versions de Comparator 3000 sont également disponibles pour les échelles de couleurs Rosin des magasins de la marine américaine, Gardner, FAC et EBC
  • Fourni avec la gamme appropriée de filtres en verre colorés
  • Il intègre les 16 étalons de verre qui composent l’échelle dans une paire de disques
  • Applications : huiles de pétrole et cires
  • Fourni avec deux disques contenant des filtres en verre colorés et trois cuves d’échantillons en verre cylindriques AF763 (33 mm)
  • Échelle de couleurs : Couleur ASTM (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)
Spezifikation
Certifications/Conformité ASTM
À utiliser avec (application) Huiles de pétrole et cires
Hauteur (impériale) 3,54 in
Hauteur (métrique) 9 cm
Comprend 2 disques contenant des filtres en verre colorés et 3 cuves d’échantillon en verre cylindrique AF763 de 33 mm de diamètre.
Matériau Acier doux fabriqué
Poids (impériale) 10,8 lb
Poids (métrique) 4,9 kg
Largeur (impériale) 9,25 in
Largeur (métrique) 23,5 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.