Learn More
Lovibond™ Colorimètre PFXi-880/P : Huiles minérales, cires et produits pétrochimiques
Code produit 12813223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Colorimètre
Colorimètre chauffé
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
12813223 Colorimètre 1 pièce
13515300 Colorimètre chauffé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12813223 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 1378803
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spectrophotomètre automatique haute précision pour la mesure objective des couleurs
Spectrophotomètres précis et très efficaces pour les échantillons optiquement transparents qui répondent à la demande de données couleur fiables et cohérentes pour un large éventail d’échantillons. La chambre à long trajet optique permet également la mesure d'échantillons extrêmement peu saturés et légers, ainsi que d'échelles de couleurs définies par de longs trajets optiques, notamment : Lovibond RYBN et AOCS Tintometer™ couleur. Les instruments éliminent toute subjectivité impliquée dans le classement des couleurs, fournissant des lectures non biaisées qui ne sont pas affectées par l’opérateur ou l’environnement.
  • Échelles de couleurs : Saybolt Color, ASTM Couleur D1500, couleur Pt-Co/Hazen/APHA, valeurs CIE, données spectrales
  • Disponible avec la technologie RCMSi intégrée pour l’étalonnage à distance
  • Mesure automatique et non subjective des couleurs
  • Données cohérentes conformes aux normes internationales
  • Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
  • Entretien facile avec une chambre d’échantillons amovible
  • Possibilité de traiter des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
  • Choix étendu et souple d’échelles de couleurs
  • Capacité sensorielle à distance
  • Calcul et description de l’état hors teinte
  • Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
  • Étalon de conformité, cellules et ampoule de rechange incluses
  • Sortie conforme à GLP y compris la date, l'heure, l'échantillon et l'identifiant de l'utilisateur
  • Peut accueillir une large gamme de cellules et de tubes d’échantillons
  • Une large gamme d’accessoires est disponible (par ex. imprimante thermique)
  • 15,24 cm La chambre d'échantillonnage (153 mm) garantit la conformité aux normes AOCS. ISO et ASTM normes
  • Unité de chauffage intégrée en option, jusqu'à 95 °C
Compliance
Conforme aux normes AOCS, ISO et ASTM.
Spécification
Étalonnage Oui
Certifications/Conformité CE, RoHS, DEEE
Raccordements USB, LAN, RS232
Stockage de données + 100 000 mesures
Affichage LCD rétroéclairé
Dimensions (L x l x H) 7,71 x 20,27 x 6,69 in (19,6 x 51,5 x 17 cm)
Langues Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 10 nm
Type Colorimètre
Tension 90/240 V
Wavelength Range 420 à 710 nm
À utiliser avec (application) Huiles minérales, cires et produits pétrochimiques
Hauteur (impériale) 6,69 in
Hauteur (métrique) 17 cm
Comprend Logiciel compatible avec Windows™, lampe de rechange, instructions, kit de démarrage RCMSi et cuves en verre optique Lovibond™
Longueur (impériale) 7,71 in
Longueur (métrique) 19,6 cm
Matériau Acier fabriqué texturé
Longueur du trajet optique 1 x 33, 1 x 100 mm
Poids (impériale) 16,97 lb
Poids (métrique) 7,7 kg
Largeur (impériale) 20,27 in
Largeur (métrique) 51,5 cm