Learn More
Lovibond™ Colorimètre PFXi-950 : Produits chimiques, huiles alimentaires et matières grasses
Code produit 11370992
Change view
Click to view available options
Comprend:
RCMSi, cellules optiques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
11370992 RCMSi, cellules optiques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11370992 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 1379501
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spectrophotomètre automatique haute précision pour la mesure objective des couleurs
Spectrophotomètres précis et très efficaces pour les échantillons optiquement transparents qui répondent à la demande de données couleur fiables et cohérentes pour un large éventail d’échantillons. La chambre cellulaire longue longueur de trajet permet également la mesure d’échantillons de lumière extrêmement non saturés et d’échelles de couleurs qui sont définies avec des longueurs de long trajet, y compris la couleur du Tintometer™ Lovibond RYBN et AOCS. Les instruments éliminent toute subjectivité impliquée dans le classement des couleurs, fournissant des lectures non biaisées qui ne sont pas affectées par l’opérateur ou l’environnement.
  • Échelles de couleurs : Lovibond RYBN, couleur AOCS-Tintometer, couleur Gardner, valeurs CIE, données spectrales
  • Disponible avec la technologie RCMSI intégrée pour l’étalonnage à distance
  • Mesure automatique et non subjective des couleurs
  • Données conformes aux normes internationales
  • Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
  • Entretien facile avec une chambre d’échantillons amovible
  • Possibilité de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
  • Choix étendu et flexible d’échelles de couleurs
  • Capacité sensorielle à distance
  • Calcul et description de l’état hors teinte
  • Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
  • Norme de conformité, cellules et ampoule de rechange incluses
  • Sortie conforme aux BPL, y compris la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
  • Peut accueillir une large gamme de cellules et de tubes d’échantillons
  • Une large gamme d’accessoires est disponible (par ex. imprimante thermique)
  • La chambre d’échantillonnage de 6 po (153 mm) garantit la conformité aux normes AOCS, ISO et ASTM
  • Appareil de chauffage intégré en option, jusqu’à 95°C
Compliance
Conforme aux normes AOCS, ISO et ASTM.
Spécification
Étalonnage Oui
Certifications/Conformité CE, RoHS, DEEE
Raccordements USB, LAN, RS232
Stockage de données + 100 000 mesures
Affichage LCD rétroéclairé
Dimensions (L x l x H) 16,14 x 20,27 x 6,69 in (41 x 51,5 x 17 cm)
Langues Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
Source lumineuse Halogène au tungstène
Bande passante spectrale 10 nm
Tension 90/240 V
Wavelength Range 420 à 710 nm
À utiliser avec (application) Produits chimiques, huiles et matières grasses
Hauteur (impériale) 6,69 in
Hauteur (métrique) 17 cm
Comprend RCMSi, cellules optiques
Longueur (impériale) 16,14 in
Longueur (métrique) 41 cm
Matériau Acier fabriqué texturé
Longueur du trajet optique 1 x 10, 1 x 1, 1 x 5,25 in
Poids (impériale) 16,9 lb
Poids (métrique) 7,7 kg
Largeur (impériale) 20,27 in
Largeur (métrique) 51,5 cm