Learn More
Lovibond™ Comprimé de rouge de phénol
Description
Comprimé au rouge de phénol Lovibond, orange, Composition : Chlorure de sodium, Format : comprimé, À utiliser avec : Analyse de l’eau, colorimètre et spectrophotomètre, méthode : Rouge de phénol, gamme de pH : 6,5 à 8,4, Durée de conservation : 10 ans, Stockage requis : 20 deg. C
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Composition | Chlorure de sodium |
| Plage de pH | 6,5 à 8,4 |
| Format | Comprimé |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre et spectrophotomètre |
| Quantité | 100/paquet |
| Conditions de stockage | 20°C |
| Méthode de test | Rouge de phénol |
| Type | Comprimé de rouge de phénol |