Learn More
Lovibond™ Sulfate 4 Powder Packs™
Code produit 15361675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15361675 100/paquet 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15361675 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 532160
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
  • Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Orbeco-Hellige and Hach™
  • Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
  • Leur grande conception facilite leur manipulation
  • L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
  • Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
  • Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
Certifications/Conformité EPA américaine
Couleur Blanc
Composition Acide citrique 50 à 60 %, chlorure de baryum dihydraté 40 à 50 %
Plage de pH 2,3
Volume (métrique) 10 mL
Format Poudre
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
À utiliser avec (équipement) Kits de tests Hach™ et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres
Quantité 100/paquet
Plage 0 à 70mg/L
Conditions de stockage 20°C
Type Réactif de sulfate 4
Volume (impérial) 0,33 oz.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • vario sulpha 4 F10, F25
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate