Learn More
Lovibond™ Réacteur RD125
Code produit 12681735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Bloc métallique rond dans un boîtier recouvert d’époxy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12681735 Bloc métallique rond dans un boîtier recouvert d’époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12681735 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2418940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00€
    1109.10€ / 1 pièces
    Économisez 125.90€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisé pour la digestion chimique d’échantillons d’eau, par exemple dans la détermination de la DCO, du COT, du phosphate total et de l’azote total
  • Les températures et les temps de réaction requis sont préprogrammés et faciles à sélectionner à l’aide du clavier
  • Les utilisateurs peuvent présélectionner les temps de réaction de 30, 60 et 120 minutes ou les définir en vue d’un fonctionnement en continu
  • Puissance : 100-240 VCA, 50-60 Hz
Spécification
Certifications/Conformité CE, UL, TUV
Dimensions (L x l x H) 10,83 x 6,1 x 3,74 in (27,51 x 15,49 x 9,49 cm)
Tension 115/230 V
Hauteur (impériale) 3,74 in
Hauteur (métrique) 9,49 cm
Comprend Réacteur RD125, adaptateur pour flacon COD 16 mm, instructions
Longueur (impériale) 10,83 in
Longueur (métrique) 27,51 cm
Matériau Bloc métallique rond dans un boîtier recouvert d’époxy
Plage 0 à 15 000 mg/l
Poids (impériale) 7,9 lb
Poids (métrique) 3,58 kg
Largeur (impériale) 6,1 in
Largeur (métrique) 15,49 cm