Learn More
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour ammoniac, pour essais de tubes, plage de mesure élevée
Code produit 13151086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
25
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests Conditionnement
13151086 25 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13151086 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 535650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    127.50€ / 50 pièces
    Économisez 81.50€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Includes
Réactif de cyanurate d’ammoniac (échantillon de 5 ml, 100/boîte), réactif de salicylate d’ammoniac (5 ml, 100/boîte), tube de dilution AM HR (50 ct.)
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
  • Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
  • Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Orbeco-Hellige and Hach™
  • Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
  • Leur grande conception facilite leur manipulation
  • L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
  • Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
  • Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
À utiliser avec (équipement) Kits de tests Hach™ et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres
Comprend 5 ml de réactif de cyanurate d’ammoniac (100/boîte), 5 ml de réactif de salicylate d’ammoniac (100/boîte), tube de dilution AM HR 50 ct.
Nbre de tests 25
Plage 0 à 50mg/L
Méthode de test Salicylés
Type Ensemble de réactif d’ammoniac gamme haute
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vario AM VIAL Test Reagent SET HR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.