Learn More
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour azote total, pour essais de tubes, plage de mesure faible
Description
Includes
Réactif de N persulfate total, réactif d’azote total A, réactif d’azote total B, tubes d’hydroxyde d’azote total LR, tubes d’acide d’azote total LR/HR, 100 ml d’eau déionisée
- Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
- Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Orbeco-Hellige and Hach™
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche “facile à ouvrir” facilite l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un “V” pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales |
| À utiliser avec (équipement) | Hach™ et d'autres fabricants de kits de test, de colorimètres et de spectrophotomètres, de réacteurs |
| Comprend | Réactif au persulfate d'azote total (paquet de 50), réactif A pour l'azote total (paquet de 50), réactif B pour l'azote total (paquet de 50), 50 tubes LR d'hydroxyde d'azote total, 50 tubes LR/HR d'acide azoté total, 100 mL d'eau déminéralisée |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0 à 25mg/L |
| Méthode de test | Digestion au persulfate |
| Type | Ensemble de réactif d’azote total gamme basse |
Sécurité et traitement
- 50 UNIT VARIO TOTAL NITROGEN LR REAGENT SET .
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium disulphite, disodium4,5-dihydroxynapthal