Learn More
Lovibond™ Ensemble de réactifs pour phosphate total, pour essais de tubes
Click to view available options
:
Ensemble de phosphate total
Descripción
Includes
Flacon de réactif d’acide (50ct), réactif de phosphate 3 (échantillon de 10 ml, 50/boîte), réactif de persulfate de potassium (échantillon de 10 ml, 50/boîte), hydroxyde de sodium (1,54 N, 100 ml), hydroxyde de sodium (1,00 N, 100 ml), eau déionisée (100 ml)
- Offre les mêmes étalons de qualité que les réactifs en comprimés
- Les propriétés chimiques sont adaptées à une utilisation avec les colorimètres, les spectrophotomètres et les kits de test Orbeco-Hellige and Hach™
- Il vous suffit de déchirer le Powder Pack et de verser le réactif dans l’échantillon
- Leur grande conception facilite leur manipulation
- L’encoche facile à ouvrir facilite l’ouverture de l’emballage
- Crée facilement un V pour permettre à l’utilisateur de verser le réactif dans l’échantillon
- Le bord biseauté empêche le réactif de se coincer dans les coins
Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales
Especificaciones
Especificaciones
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau potable et des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales |
| À utiliser avec (équipement) | Kits de tests Hachtrade; et kits de tests d’autres fabricants, colorimètres et spectrophotomètres, réacteur |
| Comprend | Flacon de réactif d’acide 50 ct., réactif de phosphate 3 de 10 ml (50/boîte), réactif de persulfate de potassium de 10 ml (50/boîte), hydroxyde de sodium 1,54N de 100 ml, eau déionisée de 100 ml |
| Nbre de tests | 50 |
| Plage | 0,02 à 1,1 mg/l de P/0,06 à 3,5 mg/l de PO4 |
| Méthode de test | Digestion acide/acide ascorbique |
| Type | Ensemble de réactif de phosphate total |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- vario total phosphate reagent set
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H331-Toxique par inhalation.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, sodium hydroxide, dipotassium disu
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido