Learn More
Lovibond™ Ensemble de filtres en verre pour spectrophotomètre SpectroDirect & XD7000
Code produit 11715438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit d’étalons secondaires
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11715438 Kit d’étalons secondaires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11715438 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 711160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2074.42€
    1791.50€ / 1 pièces
    Économisez 282.92€
    13% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Ensemble complet de filtres en verre pour tester la précision photométrique et la précision de la longueur d’onde du spectrophotomètre
Spécification
Type Kit d’étalons secondaires
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre SP600
Comprend 4 filtres en verre pour la confirmation de la longueur d’onde