Learn More
Corning™ Faible concentration Synthemax II Microporteurs
BIOPHARMA
Code produit 13489798 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Description:
Flacon de 10 g pour microsupport
Conditionnement:
10 GR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Description Conditionnement
13489798 1/boîte Flacon de 10 g pour microsupport 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13489798 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    259.57€ / 10g
    Économisez 24.43€
    8% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Corning Les microporteurs simplifient le processus de mise à l'échelle. Les billes arrivent stériles et prêtes à l'emploi avec les bioréacteurs. De plus, les microporteurs sont disponibles avec des traitements de surface pour améliorer l'adhérence cellulaire et maximiser le rendement et la viabilité cellulaires.
Corning Les microporteurs sont conçus pour simplifier vos processus de mise à l'échelle. Les microporteurs sont stériles, prêts à l’emploi et disponibles dans des emballages en systèmes fermés pour être utilisés directement avec les bioréacteurs. De plus, les microporteurs sont traités en surface pour améliorer l’adhérence cellulaire, et optimiser le rendement et la viabilité des cellules.
Caractéristiques
  • Cohérence – USP Le matériau en polystyrène de classe VI offre une plateforme uniforme
  • Performance – Corning Les microporteurs sont proposés avec quatre traitements de surface :
  • Corning Synthemax™ Le substrat II crée une surface synthétique sur les microporteurs pour l'expansion des cellules souches. Utilisez une concentration faible pour les applications MSC et une concentration élevée pour les applications iPS / ES.
  • Corning CellBIND™ Le traitement de surface consiste à imprégner la surface des microporteurs d'oxygène afin d'améliorer l'adhérence cellulaire.
  • Traitement de surface à charge positive
  • Revêtement de collagène
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Apyrogènes
  • Disponible sous forme de solutions en système fermé
Spécifications produit
  • Taille des perles : 125 μm à 212 μm
  • Densité : 1,026 ±0,004 g/cm³
  • cm² /gramme : 360
Flacons et conditionnement en systèmes fermés
Corning Les microporteurs sont disponibles stériles et prêts à l'emploi en flacons de 10 g. Ce format permet de sélectionner la quantité de billes à utiliser.
Pendant la phase mature du développement des procédés et de la fabrication, un emballage à système fermé s’avère nécessaire pour maintenir la stérilité et faciliter le chargement des bioréacteurs. Corning Les microporteurs sont également disponibles dans des emballages standard et des systèmes clos personnalisés. Les tubulures, connecteurs et matériaux peuvent être personnalisés en fonction des besoins individuels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de 10 g pour microsupport
À utiliser avec (application) Conçu pour simplifier les processus de mise à l’échelle
À utiliser avec (équipement) Bioréacteurs
Stérilité Stérile
Traitement de surface Surface Synthemaxtrade; II .
Type de produit Corningtrade; Microporteurs II Synthemaxtrade; à faible concentration
Matériau Polystyrène
Taille des particules (métrique) 125 à 212 μm
Quantité 1/boîte