Learn More
Invitrogen™ Lipoprotéine de faible densité provenant du conjugué de plasma humain, pHrodo™ Green-LDL et Red-LDL
Code produit 15666139
Change view
Click to view available options
Conjugué:
Rouge pHrodo
Vert pHrodo
Conditionnement:
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conjugué unitSize
15666139 Vert pHrodo 200µL
15676139 Rouge pHrodo 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15666139 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L34355
Mesurez l’absorption de la lipoprotéine de faible densité (LDL), la maturation endosomique et le trafic cellulaire avec les conjugués pHrodo Green-LDL et pHrodo Red-LDL, qui contiennent des colorants pHrodo sensibles au pH qui sont fortement fluorescents lors d’une exposition à des environnements acides et endosomiques.
Détectez l’absorption de la lipoprotéines de faible densité (LDL), la maturation endosomique et le trafic de cellules avec les conjugués pHrodo Green-LDL et pHrodo Red-LDL. Ces conjugués de LDL contiennent des colorants pHrodo sensibles au pH qui sont faiblement fluorescents à un pH neutre, mais fortement fluorescents lors d’une exposition à des environnements acides, tels que ceux trouvés dans les endosomes. Les conjugués pHrodo Green-LDL et Red-LDL peuvent être utilisés dans la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le criblage à haut débit et les expériences d’analyse à haute densité.
La lipoprotéine de faible densité humaine (LDL) est l’un des principaux complexes protéines-lipides dans le sang et est un composant crucial du métabolisme responsable du transport des lipides dans l’ensemble du corps. La LDL provenant du plasma humain, lorsqu’elle est complexée avec le colorant pHrodo Green (pHrodo Green-LDL) ou le colorant pHrodo Red (pHrodo Red-LDL), est un outil précieux pour les études de l’absorption de LDL par l’endocytose et le trafic de LDL dans l’ensemble de la cellule. Le pHrodo Green-LDL et le pHrodo Red-LDL sont faiblement fluorescents à un pH neutre en dehors des cellules, mais sont fortement fluorescents après l’endocytose. Cette fonctionnalité permet un protocole sans lavage lors de l’utilisation de pHrodo Green-LDL ou de pHrodo Red-LDL, permettant la mesure cinétique de l’absorption de LDL, de la maturation endosomique et du trafic des cellules. Ces conjugués de LDL à marquage fluorescent ont été conçus pour être utilisés avec la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le tri cellulaire, l’analyse à haut débit et l’analyse à haute densité.
Caractéristiques du pHrodo Green-LDL :
• Détectable avec l’ensemble de filtres GFP/FITC (pic d’absorption : ∼509 nm, pic d’émission : ∼533 nm)
• Mutiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, rouges et rouge profond, tels que Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFP et Mitotracker Deep Red, entre autres.
Caractéristiques du pHrodo Red-LDL :
• Détectable avec l’ensemble de filtres RFP/TRITC (pic d’absorption : ∼560 nm, pic d’émission : ∼585 nm)
• Mutiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, verts et rouge profond tels que GFP, Fuo-4, calcéine, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres.
Le pHrodo Green-LDL et le pHrodo Red-LDL peuvent être utilisés dans un protocole sans lavage, permettant ainsi une mesure dynamique de l’absorption de LDL et du trafic cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 x 200 μl de pHrodo Green-LDL, 1 mg/ml
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Description Lipoprotéine de faible densité provenant du plasma humain, conjugué pHrodo™ Green (pHrodo™ Green-LDL)
À utiliser avec (application) Analyse cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, Cytomètre en flux, Instruments d’analyse à haut contenu
Type de produit Solution de marquage cellulaire
Forme Solution
Quantité 200 μl
Conditions d’expédition Glace
Espèces Humaine
Conjugué Vert pHrodo