Learn More
Kartell™ Pipettes compte-gouttes jetables
Code produit 12543277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
5 ml
Longueur (métrique):
134 mm
195 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
12543277 1,5 ml 134 mm 100 pièces
12615696 5 ml 195 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12543277 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0031500
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulées par soufflage en une pièce avec réservoir à soufflets haute capacité. Les pipettes jetables Kartell™ constituent le remplacement idéal pour une pipette à deux pièces et une tétine en caoutchouc.
Moulées par soufflage monobloc avec réservoir à soufflets haute capacité.Les pipettes compte-gouttes jetables Kartell™ offrent la solution de remplacement idéale d’une pipette en deux parties avec tétine en caoutchouc.
  • Les graduations moulées indélébiles indiquent la quantité de liquide aspiré
  • L’ampoule étanche en forme de soufflet offre une grande capacité d’aspiration
  • Marquage CE ; certifiée IVD
Spécification
Description Réservoir à soufflets ; diamètre de tige : 8 mm ; graduations : 0,5 ml
Matériau PE
Graduée Oui
Volume (métrique) 1,5 ml
Longueur (métrique) 134 mm
Jetable Oui