Learn More
Brand™ Béchers en PTFE de forme basse, 25 ml
Code produit 10782532 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10782532 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10782532 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 90320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.35€
    23.35€ / 1 pièces
    Économisez 1.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec une résistance à pratiquement tous les produits chimiques et une large plage de températures de fonctionnement, ces béchers sont excellents pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Plage de températures de −200° à +260°C
  • La surface est résistante à l’adhérence
  • Sans graduation
  • Avec rebord et bec verseur renforcés
  • Vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc opaque
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PTFE
Hauteur (métrique) extérieure 47 mm
Quantité 1 de chaque
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Modèle Forme basse