Learn More
Karl Hecht™ Cylindres gradués non gradués de forme basse
Code produit 10419021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10419021 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10419021 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 44401048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.42€
    9.10€ / 1 pièces
    Économisez 4.32€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 4788.
  • Diamètre extérieur de 48 mm
  • Hauteur de 225 mm
  • Avec une base et un bec circulaires
Spécification
Diamètre (métrique) 58 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Forme Arrondi
Base Type Circulaire
Hauteur (métrique) 225 mm
Type de produit Éprouvette de mesure non graduée