Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset inconel en zirconium, de forme basse
Code produit 15473585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
20mL
25mL
35 ml
55mL
75 ml
100mL
250mL
500mL
Diamètre (métrique) externe:
33mm
33 mm
45mm
46mm
47mm
51 mm
59mm
82mm
102mm
Hauteur (métrique):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
43 mm
46mm
60mm
66mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize
15473585 20mL 33mm 30mm 1 pièce
15403585 15 ml 33 mm 23 mm 1 pièce
15433595 25mL 45mm 23mm 1 pièce
15493595 35 ml 46mm 30mm 1 pièce
15453605 55mL 46mm 35mm 1 pièce
15433615 55mL 47mm 43mm 1 pièce
15493615 75 ml 51 mm 43 mm 1 pièce
15473625 500mL 102mm 66mm 1 pièce
15423635 250mL 82mm 60mm 1 pièce
15411437 100mL 59mm 46mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15473585 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 035905.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Low Form
Matériau Zirconium
Capacité (métrique) 20mL
Diamètre (métrique) externe 33mm
Hauteur (métrique) 30mm
Product Type Creuset en zirconium
Diamètre (métrique) de la base 25mm
RUO– À des fins de recherche uniquement