Learn More
Cytiva Kit de marqueurs à faible pl
Code produit 16592532 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
3,5 à 6,5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
16592532 3,5 à 6,5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16592532 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29443548
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les marqueurs peuvent être exécutés parallèlement aux échantillons expérimentaux sur des gels pour mise au point isoélectrique.
  • Les marqueurs de pI sont des mélanges lyophilisés de protéines stables, sans sel et hautement purifiées
  • Ces marqueurs ne sont pas précolorés
  • Amylglucosidase - 3,50 pI (native)
  • Rouge de méthyle (colorant) - 3,75 pI (natif)
  • Glucose oxydase - 4,25 pI (native)
  • Inhibiteur de trypsine - 4,55 pI (natif)
  • B-Lactoglobuline A - 5,20 pI (native)
  • Anhydrase carbonique B (bovine) - 5,85 pI (native)
  • Anhydrase carbonique B (humaine) - 6,55 pI (native)
  • Ne pas utiliser dans les systèmes de dénaturation (urée)
  • Stockage à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Plage de pH 3,5 à 6,5
À utiliser avec (application) À utiliser pour la mise au point isoélectrique (IEF)
Conditions de stockage 4°C