Learn More
Idex Raccords en T en PEEK basse pression
Code produit 13070390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Raccord union
Diamètre (métrique) interne:
1,25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Diamètre (métrique) interne Conditionnement
13070390 Raccord union 1,25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13070390 Fournisseur Idex Code fournisseur P713
Expédition estimée: 08-12-2026
Combinez, divisez ou croisez les flux de liquide dans tout votre système
  • Fabrication en polymères inertes
  • Ports à fond plat 1/4-28
Utilisez des connecteurs en T dans différentes situations à basse pression dans l’ensemble de votre système fluidique. Les trous de montage pratiques permettent de monter les connecteurs en les clipsant. Les ensembles de connecteurs en T sont fournis avec des écrous et des ferrules.
Spécification
Type Raccord union
Diamètre (impériale) interne 0,050 in
Pression nominale 1 000 psi
Matériau PEEK
Diamètre (métrique) interne 1,25 mm