Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes, strips of 8
Code produit 10766163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 strips
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10766163 120 strips
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10766163 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0771
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes taille basse en barrettes Thermo Scientific™ ABgene sont compatibles avec les blocs de 0,2 ml de thermocycleurs et conviennent aux applications impliquant des petits volumes de réaction.
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, les barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific™ sont compatibles avec les blocs de cycleurs de 0,2 ml.
La conception à profil bas des barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas Thermo Scientific sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 µl.
Points clés :
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 150 µl après leur fermeture
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Languettes d’extrémité marquées A à H
  • Les bouchons ultra-transparents sont parfaits pour la qPCR
Applications :
PCR, qPCR et PCR en temps réel
Certifications :
certifiées exemptes d’ADN humain, de RNases et de DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,1 ml
Volume (métrique) 0,15 mL
Quantité 120 strips
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Profil bas
Type de bouchon Non inclus
Format 120 tubes à barrettes
Type de produit 8 barrettes