Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps
Code produit 10364703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchons bombés
Non inclus
Quantité:
80
120
250
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Quantité Conditionnement
10364703 Bouchons bombés 250 250 pièces
11514804 Non inclus 80 -
10776163 Bouchons bombés 120 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10364703 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0775
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Barrettes de tubes à profil bas, pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, les barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific™ sont compatibles avec les blocs de cycleurs de 0,2 ml.
La conception à profil bas des barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas Thermo Scientific sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl.
La conception à profil bas des barrettes de tubes sans bouchons Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl.
Points clés
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 150 μl après leur fermeture
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Languettes d’extrémité marquées A à H (8 barrettes) et languettes d’extrémité marquées 1 à 12 (12 barrettes)
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Dangereux : Non
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
PCR, qPCR et PCR en temps réel.
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,1 mL
Volume (métrique) 0,15 mL
Quantité 250
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Profil bas
Type de bouchon Bouchons bombés
Closure Included Oui
Format 250 tubes à barrettes et bouchons
Type de produit Tube à profil bas et bouchon bombé