Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à profil bas et bouchons plats
Code produit 10374463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
8 barrettes
Tube à profil bas et bouchon plat
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
120 pièces
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Couleur unitSize
10374463 8 barrettes Naturel 120 pièces
10610754 Tube à profil bas et bouchon plat Naturel 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10374463 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB0773
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez l’efficacité des réactions avec ces barrettes de tubes à profil bas pour les applications PCR et qPCR.
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, les barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific™ sont compatibles avec les blocs de cycleurs de 0,2 ml.
La conception à profil bas des barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas Thermo Scientific sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 µl.
Points clés :
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 150 µl après leur fermeture
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Languettes d’extrémité marquées A à H
  • Les bouchons ultra-transparents sont parfaits pour la qPCR
Applications :
PCR, qPCR et PCR en temps réel
Certifications :
certifiées exemptes d’ADN humain, de RNases et de DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,1 mL
Volume (métrique) 0,15 mL
Quantité 120 strips
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Profil bas
Type de bouchon Bouchons plats
Format 120 tubes à barrettes et bouchons
Type de produit 8 barrettes