Learn More
Scotch-Brite™ Tampon à récurer anti-rayures, 2000HEX
Code produit 17118860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
146 x 127 mm
Conditionnement:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17118860 146 x 127 mm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17118860 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100197274
Expédition estimée: 14-12-2026
Un tampon à récurer puissant 2-en-1 doté d’un côté à points perforés en relief, pour le récurage de moyenne intensité. Conçu pour récurer les salissures comme un tampon à récurer à usage moyen tout en réduisant les rayures visibles.
  • Conçu pour nettoyer une grande variété de surfaces avec un risque minimal de rayures
  • Le côté bleu foncé élimine les salissures alimentaires légères, laissant  une finition quasiment sans tache
  • La forme hexagonale ergonomique facilite la prise en main
  • Nettoie facilement les zones difficiles à atteindre
  • Certification HACCP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon à récurer
Dimensions (L x l) 146 x 127 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage industriel de cuisine
Longueur (métrique) 146 mm
Modèle 2000 HEX, Faibles rayures
Quantité 15/boîte
Largeur (métrique) 127 mm