Learn More
Gibco™ Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS Kit)
Description
Le kit LSGS fournit, dans des flacons séparés, tous les composants du LSGS complet (S-003-10) : sérum de veau fœtal, hydrocortisone, facteur de croissance épidermique humain et facteur de croissance fibroblaste / héparine de base (stabilisé avec BSA). Un flacon de solution de gentamycine/amphotéricine (GA) est également fourni. L’utilisation de GA est facultative. Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu est complété par du LSGS ou des composants du kit LSGS, les concentrations finales des composants dans le médium supplémenté sont :
sérum de veau fœtal, 2 % v / v
hydrocortisone (1 μg / ml)
facteur de croissance épidermique humain, 10 ng / ml
facteur de croissance de fibroblastes de base, 3 ng / ml
héparine, 10 μg / ml
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Moins 20 degrés C |
| Type de cellule | Cellules épithéliales (gros vaisseau), cellules fibroblastes (dermiques) |
| Type de produit | Supplément de croissance |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Cascade Biologics |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Espèces | Humaine |