Learn More
Gibco™ Supplément de croissance à faible teneur en sérum (LSGS)
Code produit 10616973 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10616973 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10616973 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S00310
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supplément de croissance à faible teneur en sérum (LSGS)
Le supplément de croissance à faible teneur en sérum (LSGS) est une solution stérile, concentrée (50X) destinée à être utilisée comme composant dans un environnement de culture complet pour la croissance de fibroblastes dermiques humains et de cellules endothéliales dérivées de grands récipients. LSGS est prévu pour une utilisation avec les milieux de culture Medium 106 (fibroblastes) ou Medium 200 (cellules endothéliales). LSGS contient du sérum de veau fœtal, un facteur de croissance de fibroblastes de base, de l’héparine, de l’hydrocortisone et un facteur de croissance épidermique. Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu est complété par du LSGS ou des composants du kit LSGS, les concentrations finales des composants dans le médium supplémenté sont :
  • sérum de veau fœtal, 2 % v / v
  • hydrocortisone (1 μg / ml)
  • facteur de croissance épidermique humain, 10 ng / ml
  • facteur de croissance de fibroblastes de base, 3 ng / ml
  • héparine, 10 μg / ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -20°C).
    Type de cellule Cellules épithéliales (gros vaisseau), cellules fibroblastes (dermiques)
    Concentration 50X
    Type de produit Supplément de croissance
    Stérilité Stérile
    Gamme de produits Cascade Biologics
    Quantité 10 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Espèces Humaine