Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Code produit 11758104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11758104 10 ml 6 pièces
11768104 15 ml 6 pièces
11826174 45 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11758104 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05565334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00€
    129.50€ / 6 pièces
    Économisez 253.50€
    66% de réduction
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre à pesée à couvercle coiffant
• Couvercle coiffant
• Verre à pesée Duran™ avec couvercle rodé et zone de marquage
• Verre à pesée forme basse
• Forme basse
• Inclus avec couvercle rodé coiffant.
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 6Pack
Numéro de bouchon NS 34/12
Gamme de produits Flacon
Type de produit Flacon de pesée