Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Code produit 11826174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11826174 45 ml 1 pièce
11758104 10 ml 6 pièces
11768104 15 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11826174 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05565380
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Capacité (métrique) 45 ml
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 1Pack
Numéro de bouchon NS 80/12
Gamme de produits Flacon
Type de produit Flacon de pesée