Learn More
Grant Instruments™ Centrifugeuse de paillasse à faible vitesse
Code produit 11461048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse max.:
2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse max. Conditionnement
11461048 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11461048 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur LMC3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00€
    1812.89€ / 1 pièces
    Économisez 132.11€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Centrifugeuse de paillasse à faible vitesse LMC-3000 avec rotors interchangeables pour accueillir des tubes à centrifuger (de 2 à 50 ml) ou des microplaques.
L’unité détecte les déséquilibres du rotor pour une réduction de l’usure et une diminution du bruit et des vibrations. Elle est fournie avec un minuteur de 1 à 90 minutes avec arrêt automatique à l’issue d’une procédure programmée. Notez que cette unité n’est pas réfrigérée et ne possède pas de fonction de contrôle de la température.
  • Rotors interchangeables pour accueillir des tubes à centrifuger (10 à 15 ml ou 50 ml) ou des microplaques
  • Moteur extrêmement silencieux avec fonction de démarrage et de ralentissement “doux“ pour éviter les secousses d’échantillons
  • Conception compacte avec un faible encombrement
  • Diagnostic automatique d’arrêt et d’avertissement pour “déséquilibre”
  • Garantie de deux ans Convient à une large gamme d’applications analytiques, notamment l’analyse biomédicale, bio-organique et immuno-enzymatique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
FCR max. 1 700 x g
Vitesse max. 2 000 tr/min
Réfrigéré No
Type de produit Laxco Microscope clinique de routine
Plage de températures (métrique) 4 °C à 40 °C