Learn More
Bellingham Stanley™ Tube faible volume
GREENER_CHOICE
Code produit 11950048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5 x 5 mm
5 x 10 mm
5 x 25 mm
5 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
11950048 5 x 10 mm 1 pièce
11974249 5 x 25 mm 1 pièce
11964249 5 x 50 mm 1 pièce
11960048 5 x 5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11950048 Fournisseur Bellingham Stanley™ Code fournisseur 3573
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube polarimétrique flux continu microvolume
• Volume 0,1 à 1mL
• Versions téflonisées pour échantillons corrosifs ou applications haute pureté
• Pour polarimètre ADP ou ADS série 400. Raccords luer femelle entrée/sortie échantillon pour chargement manuel (injection à la seringue embout luer) ou automatique. Longueur du tube précise, obturateurs plats et parallèles en verre. Bouchons
• De fermeture inox, joints caoutchouc
• Micro tube flux continu acier inox
• Non thermostatable
• Tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tube faible volume
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 5 x 10 mm