Learn More
Miele Professional™ Panier inférieur A 150
Code produit 15382579 Tous les produits Miele Produits
Change view
Click to view available options
:
À utiliser avec : Laveurs de laboratoire PG 8583 / PG 8593
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15382579 À utiliser avec : Laveurs de laboratoire PG 8583 / PG 8593
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15382579 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12666330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panier inférieur A 150 pour un chargement optimal des modules ou inserts d’injecteurs
  • Panier inférieur avec deux connexions de module
  • pour maintenir jusqu’à 2 modules ou inserts d’injecteurs
  • Fermeture automatique des raccordements lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • Dégagement : largeur 494, longueur 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Panier
Couleur Acier inoxydable
Type de rack Panier inférieur pour les modules
À utiliser avec (équipement) Lave-vaisselles de laboratoire PG 8583/PG8593
Comprend Deux tuyaux d'amarrage, vannes d'amarrage auto-étanches
Profondeur (métrique) 546 mm
Hauteur (métrique) 154 mm
Largeur (métrique) 529 mm