Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballons hémisphérique inférieur et kit de contrôle marche / arrêt (régulateur °C)
Code produit 17467453 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
17467453 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17467453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    898.80€
    348.28€ / 1 pièces
    Économisez 550.52€
    61% de réduction
Expédition estimée: 04-03-2027
Le chauffe-ballons hémisphérique inférieur Fisherbrand™ et le kit de contrôle marche / arrêt permet une distribution une distribution uniforme de la chaleur pour les flacons à fond rond.
  • Chauffe-ballons hémisphérique inférieur
  • L’élément chauffant applique une chaleur uniforme aux flacons à fond rond avec une faible densité de watts
  • L’extérieur doit être fabriqué en tissu de fibre de verre
  • Température d’exposition maximale :842°F
  • Pour une utilisation avec support d’anneau de panier
  • Le fil de résistance est multibrin pour une durabilité et une flexibilité optimales
  • Se branche dans la prise standard :Fil de plomb de 76 mm (3 po) avec connecteur NEMA L1-15R et un cordon d’alimentation de 1,2 m (4 pi) avec fiche NEMA 1-15
  • Contrôleur numérique de température de paillasse marche / arrêt
  • Commande marche/arrêt numérique compacte
  • Avec conception autonome, “plug-and-play”
  • Plage de régulation de la température :32° à 999°F
  • Capteur thermocouple de type J ; 1,5 m (5 pi) de long
  • Les limites supérieure et inférieure du point de consigne peuvent être réglées à l’aide d’une seule clé
  • L’hystérésis peut être réglée entre 1 et 20 degrés
  • Sortie à fusible :10 amp
  • EntréeFiche NEMA 5-15 avec cordon d’alimentation 1,5 m (5 pi)
  • Sortie :Prise NEMA 6-15R avec cordon d’alimentation 1,5 m (5 pi)
Garantie
1 an
Spécification
Précision ±1 % FS
Type de contrôleur MARCHE/ARRÊT
Capacité 250 ml
Contrôleur Contrôleur de paillasse numérique MARCHE/ARRÊT
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 4,25 x 1,75 in
Tension 120 V
Comprend Chauffe-ballon hémisphérique inférieur, contrôleur de température numérique MARCHE/ARRÊT
Modèle Affichage en °C
Matériau Fibre de verre
Forme Rond/Bol
Types de capteur Thermocouple de type J
Puissance 180 W
max. (métrique) 482 °C
Capacité (impériale) 8,5 oz
À utiliser avec (application) Chauffage des flacons à fond rond