Learn More
Eppendorf™ Partie inférieure pour pipettes monocanal Research 3 Neo
Code produit 30689733 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2.5 μL
10 μL
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 mL
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
Couleur:
Gris clair
Gris foncé
Turquoise
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement Couleur
30689733 10 μL 1 pièce -
30689640 2.5 μL 1 pièce Gris foncé
30689633 20 μl 1 pièce Gris clair
30689671 20 μl 1 pièce -
30689727 100 μl 1 pièce -
30689723 200 μl 1 pièce -
30689731 300 μl 1 pièce -
30689685 1000 μl 1 pièce -
30689657 2 mL 1 pièce -
30689667 5 mL 1 pièce -
30689691 10 mL 1 pièce Turquoise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 30689733 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3102634001
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Cet original Eppendorf Cette pièce de rechange est conçue pour remplacer l'ensemble de la partie inférieure, y compris le cône du piston.
  • Eppendorf La pièce de rechange est conçue pour remplacer l'ensemble de la partie inférieure, y compris le cône du piston. Eppendorf Research™
  • 3 neo pipettes, logées à l'intérieur du manchon d'éjection
  • Disponible en différents codes couleurs et capacités de volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pipettes
Matériau Thermoplastique
Type Partie inférieure de la pipette
Volume (métrique) 10 μL
À utiliser avec (équipement) Pointes de pipettes
Quantité 1 Pk.