Learn More
Loxapine, MedChemExpress
Code produit 16427276
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16427276 100 mg
16401846 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16427276 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17390
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Loxapine
CAS 10-2-1977
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H18ClN3O
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (101.67 mM)
SMILES CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 327.81
Poids de la formule 327.81
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation