Learn More
Loxoprofen, MedChemExpress
Description
Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Loxoprofen |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 68767-14-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H18O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM) |
| SMILES | O=C1C(CCC1)CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2 |
| Afficher plus |